Merck
ALD00462
Sigma-Aldrich
Sodium 2-(2-Bromophenyl)-1,1-difluoroethanesulfinate
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,970
¥45,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,970
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6BrF2NaO2S
CAS番号:
分子量:
307.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥45,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
SMILES記法
BrC1=CC=C(CC(F)(F)S(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H7BrF2O2S.Na/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)14(12)13;/h1-4H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
InChI Key
MGXWINRJXWSLAL-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00462-500MG:
ALD00462-BULK:
ALD00462-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)