Merck
804746
Sigma-Aldrich
Poly(N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide)
average Mn 30,000-50,000, PDI ≤1.3
別名:
PHPMA, PolyHPMA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥30,600
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥30,600
About This Item
化学式:
(C7H13NO2)n
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mn 30,000-50,000
PDI
≤1.3
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
PolyHPMA is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used in bioconjugation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804746-BULK:
804746-VAR:
804746-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jindrich Kopecek et al.
Advanced drug delivery reviews, 62(2), 122-149 (2009-11-19)
The overview covers the discovery of N-(2-hydroxypropyl)methacrylamide (HPMA) copolymers, initial studies on their synthesis, evaluation of biological properties, and explorations of their potential as carriers of biologically active compounds in general and anticancer drugs in particular. The focus is on