Merck
ALD00436
Sigma-Aldrich
Sodium phenylmethanesulfinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥43,130
¥43,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥43,130
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NaO2S
分子量:
178.18
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥43,130
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
SMILES記法
O=S(O[Na])CC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C7H8O2S.Na/c8-10(9)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI Key
KQJWHIKPAMMQFZ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
ALD00436-500MG:
ALD00436-VAR:
ALD00436-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)