Merck
293202
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-2-13C
99 atom % 13C
別名:
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-2-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2P(O)13CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
225.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
分子量
225.18 by atom % calculation
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCOC(=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1
InChI Key
GGUBFICZYGKNTD-CDYZYAPPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
アンプル入り
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105.00 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
293202-250MG:
293202-BULK:
293202-1G:
293202-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)