Merck
900757
Sigma-Aldrich
Sodium pyridine-2-sulfinate
別名:
2-Pyridinesulfinic acid, Sodium salt, Willis 2-pyridylsulfinates H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4NNaO2S
CAS番号:
分子量:
165.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
292 °C
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
900757-1G:
900757-250MG:
900757-VAR:
900757-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
内容:Oxford大学のM.Willis研究室とPfizerの研究者らは、ピリジン-2-スルホン酸エステルを利用することにより、脱スルフィニル化によるPd触媒クロスカップリングという新たな適用例を見出しました。
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.
関連コンテンツ
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.