Merck
ALD00034
Sigma-Aldrich
(S)-tert-Butyl 1-(chloromethyl)-5-hydroxy-1H-benzo[e]indole-3(2H)-carboxylate
95% (HPLC)
別名:
N-Boc-seco-CBI
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥15,800
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥15,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20ClNO3
CAS番号:
分子量:
333.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -89.0, c = 0.05% in chloroform
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=C2C(C=CC=C2)=C3C(N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@H]3CCl)=C1
InChI
1S/C18H20ClNO3/c1-18(2,3)23-17(22)20-10-11(9-19)16-13-7-5-4-6-12(13)15(21)8-14(16)20/h4-8,11,21H,9-10H2,1-3H3/t11-/m1/s1
InChI Key
DGPQGWRHSMFTSW-LLVKDONJSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
N-Boc-CBI best used as its seco precursor (seco-N-Boc-CBI) is a simple alkylation subunit analog of that found in the naturally occurring antitumor agents the duocarmycins, yatakemycin, and CC-1065, which act by sequence selective DNA alkylation.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.