Merck
ADE000262
Sigma-Aldrich
2-メトキシ-3-(4,4,5,5-テトラメチル-[1,3,2]ジオキサボロラン-2-イル)-ピリジン
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥95,900
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥95,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18BNO3
CAS番号:
分子量:
235.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥95,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
SMILES記法
COc1ncccc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H18BNO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-7-6-8-14-10(9)15-5/h6-8H,1-5H3
InChI Key
JEJYNUCGRAHMDO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
法的情報
Adesis社の製品です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ADE000262-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)