Merck
E1283
ERK2、活性型、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, PRECISIO® Kinase, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ERT1, MAPK1, MAPK2, P41mapk, P42MAPK, PRKM1, PRKM2, p40, p47
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
613-829 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
613-829 nmol/min·mg
mol wt
~68 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAPK1(5594)
Biochem/physiol Actions
ERK2は、多数の成長因子やサイトカインに応答して活性化される細胞外シグナル調節キナーゼ(ERK)に属するプロテインセリン/スレオニンキナーゼです。ERK2の活性化にはMEKが仲介するチロシンとスレオニンのリン酸化が必要です。ERK2は組織中に広範に分布しており、心臓、脳、脊髄で最も高度に発現しています。活性化されたERK2は核へ移行して様々な転写因子(Elk-1、c-Myc、c-Jun、c-Fos、C/EBPβなど)をリン酸化します。
Physical form
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、0.25 mM DTT、0.1 mM EGTA、0.1 mM EDTA、0.1 mM PMSF、25%グリセロール含有)。
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
E1283-10UG: + E1283-10UG-PW: + E1283-BULK: + E1283-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)