アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
under inert gas
色
yellow
溶解性
DMSO: ~6.8 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C14H10Cl2N2/c15-13-5-1-3-11(7-13)9-17-18-10-12-4-2-6-14(16)8-12/h1-10H/b17-9+,18-10+
InChI Key
XMOVWXSCYLINBJ-BEQMOXJMSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1068-VAR:
D1068-BULK:
D1068-50MG:
D1068-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ