Merck
935085
Sigma-Aldrich
PbS赤外量子ドット
λmax, 1650 nm, 100 mg/mL in toluene
別名:
INFIQ® quantum dots, Lead based core type QDs, 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PbS
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
215-246-6
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
詳細
>6 peak/valley ratio
品質水準
フォーム
liquid
濃度
100 mg/mL in toluene
100 mg/mL
粒径
<15 nm (Nanoparticle)
λmax
<100 nm (FWHM)
1650 nm
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Pb]=S
InChI
1S/Pb.S
InChI Key
XCAUINMIESBTBL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫化鉛(PbS)量子ドットは半導体無機ナノ粒子で、トルエン溶液(100 mg/mL)として提供されます。PbS QDの最も重要な特性はその励起子吸収ピーク波長で、粒子サイズで制御されます。これらのPbS赤外量子ドットは、励起子吸収ピーク波長が1650 nmで、ピーク幅が狭い(FWHM<100 nm)ことから、粒子径が制御されたナノ粒子の単分散集合体であることがわかります。これは、エネルギーランドスケープが平坦で、エネルギー分布が狭く、超格子の形成によって性能が向上するような応用において理想的です。さらに、PbS量子ドットは多様な表面特性を有しており、さまざまな用途に応じて調整可能です。量子ドット表面の配位子は、幅広い有機溶媒中でのコロイド安定性および加工性のために最適化された長鎖有機分子です。
アプリケーション
PbS赤外量子ドット (λmax 1650 nm)は、 その優れた光吸収特性、 低コスト、および簡便な成膜プロセスにより、近赤外(NIR)検出および吸収の用途に適しています。PbS量子ドットは、 特に自動化、監視・セキュリティ、暗視、通信、医療保健の分野における光検出器、太陽電池、 赤外発光ダイオード(LED)への用途が 期待されるナノ材料 です。 PbS系量子ドット技術の応用では、 超格子および薄膜の調製において、さらなる表面修飾のステップが必要になる場合が あります。これらPbS量子ドットは、 ベンゼンジチオールやエタンジチオールなどの架橋剤を用いた固相配位子交換や、 多様な有機・無機配位子を用いた 液相配位子交換を行うことができます。
法的情報
Product of Quantum Science Ltd
INFIQ is a registered trademark of Quantum Science Ltd.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Recent Research Progress in Surface Ligand Exchange of PbS Quantum Dots for Solar Cell Application
Hyung et al.
Applied Sciences, 10, 975-975 (2020)
Hyun Jeong et al.
Scientific reports, 10(1), 12475-12475 (2020-07-29)
A graphene-PbS quantum dot (QD) composite for application in high-performance near-infrared (NIR) photodetectors (PDs) is proposed in this study. A single-layer graphene flake and oleic acid-capped PbS QD composite is fabricated through the conventional sonication process, in hexane solution. Field
資料
コロイド状量子ドットは、生体イメージングや、照明、ディスプレイから太陽電池やセキュリティタグなど、さまざまな用途への応用が期待されています。