A4926
1,2-ビス(2-アミノフェノキシ)エタン-N,N,N′,N′-四酢酸
98%
別名:
2,2′-(エチレンジオキシ)ジアニリン-N,N,N′,N′-四酢酸, BAPTA, エチレンジオキシビス(o-フェニレンニトリロ)四酢酸
サイズを選択してください
アッセイ
98%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C22H24N2O10/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI Key
FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A4926-250MG:
A4926-BULK:
A4926-VAR:
A4926-5G:
A4926-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.