Merck
A29003
Sigma-Aldrich
N-Allylaniline
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
133.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.563 (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCNc1ccccc1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2-7,10H,1,8H2
InChI Key
LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A29003-25G:
A29003-5G:
A29003-VAR:
A29003-BULK:
試験成績書(COA)