Merck
A31008
Sigma-Aldrich
アリルシクロヘキシルアミン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,200
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,200
About This Item
化学式:
C6H11NHCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
139.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
InChI Key
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A31008-5G:
A31008-25G:
A31008-VAR:
A31008-100G:
A31008-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)