Merck
A19601
Sigma-Aldrich
9-アセチルフェナントレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O
CAS番号:
分子量:
220.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
73-74 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-10-12-6-2-3-7-13(12)14-8-4-5-9-15(14)16/h2-10H,1H3
InChI Key
UIFAWZBYTTXSOG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A19601-BULK:
A19601-1G:
A19601-VAR:
A19601-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics