Merck
A12607
Sigma-Aldrich
9-アセチルアントラセン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,000
25 G
¥62,700
¥15,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,000
25 G
¥62,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O
CAS番号:
分子量:
220.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
75-76 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
InChI Key
NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
9-アセチルアントラセンは、(9-アントリル)ピラゾール(ANP)[1]および2,2-ジフロロ-4-(9-アントラシル)-6-メチル-1,3,2-ジオキサボリン[2]など、発光部分の合成に使用されています。また、蛍光プラチナ(II)化合物の合成における運搬配位子としても使用されています。[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A12607-25G:
A12607-VAR:
A12607-5G:
A12607-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luminescence and crystal structure of 2, 2-difluoro-4-(9-anthracyl)-6-methyl-1, 3, 2-dioxaborine.
Fedorenko EV, et al.
Journal of Luminescence, 130(5), 756-761 (2010)
Synthesis, crystal structure, studies in solution and cytotoxicity of two new fluorescent platinum (II) compounds containing anthracene derivatives as a carrier ligand.
Marques-Gallego P, et al.
Inorganic Chemistry, 47(23), 11171-11179 (2008)
Organic crystals with tunable emission colors based on a single organic molecule and different molecular packing structures.
Zhang HY, et al.
Advanced Materials, 18(18), 2369-2372 (2006)