Merck
276766
Sigma-Aldrich
1-アセトナフトン
97%
別名:
1-アセチルナフタレン, メチル 1-ナフチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥2,680
¥2,680
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥2,680
About This Item
化学式:
C10H7COCH3
CAS番号:
分子量:
170.21
Beilstein:
1100618
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,680
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.628 (lit.)
bp
302 °C (lit.)
mp
10.5 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-8H,1H3
InChI Key
QQLIGMASAVJVON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Geotrichum candidum(ジェオトリクム・カンディデュム)の全細胞による水性培地における1-アセトナフトンの立体選択的還元は、種々の有機共溶媒中で研究されています[1]。1-アセトナフトンとミセル溶液中のジフェニルアミンの間の光誘導性電子移動反応に対する磁場の影響は、レーザーフラッシュ光分解によって研究されています[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
276766-VAR:
276766-5G:
276766-25G:
276766-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Magnetic field effects on the photoinduced electron-transfer reaction of 1-acetonaphthone and diphenylamine in micellar solution.
Tanimoto Y, et al.
Chemical Physics Letters, 129(4), 414-418 (1986)
Mani Shankar Bhattacharyya et al.
New biotechnology, 29(3), 359-364 (2011-08-13)
Sixteen organic co-solvents were screened for stereoselective reduction of 1-acetonapthone in aqueous media by whole cells of Geotrichum candidum. Benzyl alcohol was found to be a good co-solvent as it afforded a high coversion and reduced deactivation of the cells.
Babu Balaji et al.
European journal of medicinal chemistry, 92, 332-341 (2015-01-13)
Oxovanadium(IV) complexes [VO(Fc-tpy)(acac)](ClO4) (1), [VO(Fc-tpy)(nap-acac)](ClO4) (2), [VO(Fc-tpy)(py-acac)](ClO4) (3) and [VO(Ph-tpy)(py-acac)](ClO4) (4) of 4'-ferrocenyl-2,2':6',2"-terpyridine (Fc-tpy) and 4'-phenyl-2,2':6',2"-terpyridine (Ph-tpy) having monoanionic acetylacetonate (acac), naphthylacetylacetonate (nap-acac) or pyrenylacetylacetonate (py-acac) ligand were prepared, characterized and their photocytotoxicity in visible light studied. The ferrocenyl complexes