Merck
103160
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシベンゾフェノン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,810
25 G
¥21,200
¥6,810
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,810
25 G
¥21,200
About This Item
化学式:
HOC6H4COC6H5
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,810
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
171-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
InChI Key
HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
  • 2-ヒドロキシベンゾフェノンは、メタクリル酸メチルと2-ヒドロキシ、3-アリル、4,4′-ジメトキシベンゾフェノンとの共重合体を形成します[1]
  • 相間移動触媒条件下で、2,2,6,6-テトラメチルピペリジンにより光安定剤化合物を形成します[2]
  • 3-アミノフェニルボロン酸と反応して、大環状ボロネート[3]を形成します。
アプリケーション
2-ヒドロキシベンゾフェノンを使用して、1,1-ジフェニルエチレン[4]で成長したPseudomonas acidovorans培地の上清からの非メチル化抽出物の代謝物を定量しました。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
103160-VAR:
103160-5G:
103160-1KG:
103160-BULK:
103160-25G:
103160-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vanessa Giannetti et al.
Journal of the science of food and agriculture, 97(7), 2191-2198 (2016-11-02)
The lack of harmonized European legislation on food packaging led the Confederation of European Paper Industries to the proposal of a voluntary Industry Guideline for the compliance of paper and board materials for food contact applications. In the present work
A G Hay et al.
Applied and environmental microbiology, 64(6), 2141-2146 (1998-06-03)
1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethylene (DDE), a toxic breakdown product of 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane (DDT), has traditionally been viewed as a dead-end metabolite: there are no published reports detailing enzymatic ring fission of DDE by bacteria in either soil or pure culture. In this study, we
Transient absorption spectra of 2-hydroxybenzophenone photostabilizers
Merritt C, et al.
Chemical Physics Letters, 69(1), 169-173 (1980)
Synthesis and application of new combined 2, 2, 6, 6-tetramethylpiperidine-2-hydroxybenzophenone 1, 3, 5-triazine derivatives as photostabilizers for polymer materials
Bojinov V and Grabchev I
J. Photochem. Photobiol., A, 146(3), 199-205 (2002)
New boron macrocycles based on self-assembly of Schiff bases
Barba V, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 622(1), 259-264 (2001)