Merck
Y0000687
Alverine citrate salt
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
NSC 35459
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥29,000
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥29,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H27N · C6H8O7
CAS番号:
分子量:
473.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥29,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
alverine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2
InChI
1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
以下の薬理活性研究に用いられます。
  • Saccharomyces cerevisiaeおよびCandida albicansに対するフルコナゾールとの相乗作用
  • 過敏性腸症候群に関連する腹痛におけるシメチコンとの併用の効能
  • エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖に変化させる薬剤に用いる栄養感受性スクリーニング
  • シグナル伝達ネットワークの視点からの薬物効果
  • プロテアソームインヒビターMG132の増幅された細胞毒性作用
  • 相動性平滑筋への作用機構
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Bouvier et al.
Gastroenterologie clinique et biologique, 16(4), 334-338 (1992-01-01)
To analyse the mechanisms of the antispasmodic action of alverine, the effects of this drug on the spontaneous motility and nervous control of the proximal colon of the rabbit were studied in vivo. The electrical activity of the colonic smooth
A general practice study to compare alverine citrate with mebeverine hydrochloride in the treatment of irritable bowel syndrome.
G J Tudor
The British journal of clinical practice, 40(7), 276-278 (1986-07-01)
Chinmoy Ghosh et al.
Drug testing and analysis, 2(6), 284-291 (2010-06-22)
A rapid and highly sensitive method for the determination of alverine (ALV) and its metabolite, para hydroxy alverine (PHA), in human plasma using LC-MS/MS in positive ion electrospray ionization (ESI) in multiple reactions monitoring (MRM) mode was developed and validated.
Engin Altintaş et al.
The Turkish journal of gastroenterology : the official journal of Turkish Society of Gastroenterology, 19(3), 174-179 (2008-12-31)
Successful colonoscopy depends on the insertion of the instrument to the cecum, a detailed examination, and minimal discomfort to the patient during the procedure. The aim of this study was to determine the effects of alverine citrate plus simethicone on
Samia Ammar et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 16(12), 1156-1161 (2009-05-01)
A sesquiterpenoid Bakkenolide (1), and two steroids, (3beta, 22E)-Stigmasta-5, 22-diène-3-ol (Stigmasterol) (2) and stigmasterol 3beta-glucoside (3), isolated from the Hertia cheirifolia (L.) chloroform extract, were evaluated respectively for their spasmolytic and anti-inflammatory activities. We note that these natural products were