Merck
O7805
Sigma-Aldrich
オレイルアミン
technical grade, 70%
別名:
cis-1-Amino-9-octadecene, cis-1-アミノ-9-オクタデセン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,520
100 G
¥4,770
500 G
¥13,680
¥3,520
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,520
100 G
¥4,770
500 G
¥13,680
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
CAS番号:
分子量:
267.49
Beilstein:
1723960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥3,520
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
蒸気圧
8 mmHg ( 135 °C)
アッセイ
70%
組成
primary amine, >98%
屈折率
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オレイルアミン(OAm)は長鎖の第一級アルキルアミンであり、これは高温で電子供与体として働きます。OAmはNH2官能基を介して金属への親和性を示します。OAmのFTIRスペクトルが報告されています。[1]オレイルアミンは、ナノ粒子の合成において安定剤としてのみならず強力な還元剤として作用します。[2]
アプリケーション
Fe3O4、ポリ(2-ヒドロキシエチルメタクリレート)-グラフト-ポリ(ε-カプロラクトン)、[3]チタニア[4]、メソポーラスシリカなどのナノ粒子[1]の化学合成およびキャッピングに使用されます。[5]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
309.2 °F - closed cup
引火点(℃)
154 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
O7805-500G:
O7805-VAR:
O7805-BULK:
O7805-100G:
O7805-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oleylamine in nanoparticle synthesis.
Mourdikoudis S and Liz-Marzan LM
Chemistry of Materials, 25(9), 1465-1476 (2013)
Nadica D Abazović et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(50), 25366-25370 (2006-12-15)
Nonaqueous reactions between titanium(IV) chloride and alcohols (benzyl alcohol or n-butanol) were used for the synthesis of anatase TiO2 particles, while rutile TiO2 particles were synthesized in aqueous media by acidic hydrolysis of titanium(IV) chloride. The X-ray diffraction measurements proved
Monty Liong et al.
ACS nano, 2(5), 889-896 (2009-02-12)
Drug delivery, magnetic resonance and fluorescence imaging, magnetic manipulation, and cell targeting are simultaneously possible using a multifunctional mesoporous silica nanoparticle. Superparamagnetic iron oxide nanocrystals were encapsulated inside mesostructured silica spheres that were labeled with fluorescent dye molecules and coated
Diwei Ho et al.
Scientific reports, 7(1), 2866-2866 (2017-06-08)
Multimodal polymeric nanoparticles have many exciting diagnostic and therapeutic applications, yet their uptake and passage by the placenta, and applications in the treatment of pregnancy complications have not been thoroughly investigated. In this work, the maternal-fetal-placental biodistribution of anionic and
Sheng Peng et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(33), 14530-14534 (2010-07-31)
The size-dependence of surface plasmon resonances (SPRs) is poorly understood in the small particle limit due to complex physical/chemical effects and uncertainties in experimental samples. In this article, we report an approach for synthesizing an ideal class of colloidal Ag
資料
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
酸化物や量子ドット、金属のナノ粒子合成に有用なソルボサーマル法について解説します。
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Randal Lee教授は、バイオセンシング用途のための酸化鉄磁性ナノ粒子とナノキューブの設計上の考慮事項について説明しています。
すべて表示
質問
1–4/4 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. is it fine to store Oleylamine in plastic vials? Does it reacts with plastic or rubber cork present in the glass vials cap?
    1 回答
    1. This product is packaged in amber glass bottles and polypropylene screw caps with EPDM/PTFE liners. Compatibility testing with plastics and/or rubber corks has not been performed. Generally, plastic vials and rubber corks are chemically inert and often nonreactive with most chemicals. However, leaching or degradation cannot be ruled out. It is recommended that this material be stored in the original or similar containers to preserve the quality of the compound.
      役に立ちましたか?
  4. Is the O7805 Oleylamine technical grade 70% considered contaminated if the bottle arrived very cloudy?
    1 回答
    1. The material has a melting point between 18 °C and 26 °C, and it is normal for the product to become cloudy or precipitate in cold temperatures. The product is specified as a clear to hazy liquid, and gentle heating can be applied to restore its clarity