Merck
909831
Sigma-Aldrich
オレイルアミン
別名:
cis-1-アミノ-9-オクタデセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
CAS番号:
分子量:
267.49
Beilstein:
1723960
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.23
蒸気圧
8 mmHg ( 135 °C)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Oleyamine is widely used as a surfactant and reaction medium for shape control, colloidal stabilization, and surface functionalization of a variety of nanomaterials, including magnetic , metal, chalcogenide, rare earth, and quantum dot nanomaterial systems.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
309.2 °F - closed cup
引火点(℃)
154 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
909831-VAR:
909831-BULK:
909831-5G:
909831-500G:
909831-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oleylamine in nanoparticle synthesis.
Mourdikousdis S, et al.
Chemistry of Materials, 25, 1465-1476 (2013)
Jiang Tang et al.
Nature materials, 10(10), 765-771 (2011-09-20)
Colloidal-quantum-dot (CQD) optoelectronics offer a compelling combination of solution processing and spectral tunability through quantum size effects. So far, CQD solar cells have relied on the use of organic ligands to passivate the surface of the semiconductor nanoparticles. Although inorganic
Synthesis and Characterization of Hydrophobic, Organically-Soluble Gold Nanocrystals Functionalized with Primary Amines.
Leff D, et al.
Langmuir, 12(20), 4723-4730 (1996)
A Simple Large-Scale Synthesis of Nearly Monodisperse Gold and Silver Nanoparticles with Adjustable Sizes and with Exchangeable Surfactants.
Hiramatsu H, et al.
Chemistry of Materials, 16(13), 2509-2511 (2004)
Shouheng Sun et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(1), 273-279 (2004-01-08)
High-temperature solution phase reaction of iron(III) acetylacetonate, Fe(acac)(3), with 1,2-hexadecanediol in the presence of oleic acid and oleylamine leads to monodisperse magnetite (Fe(3)O(4)) nanoparticles. Similarly, reaction of Fe(acac)(3) and Co(acac)(2) or Mn(acac)(2) with the same diol results in monodisperse CoFe(2)O(4)