Merck
96077
Sigma-Aldrich
Z-Dehydro-Ala-OMe
≥98.0% (TLC)
別名:
N-Cbz-Dehydroalanine methyl ester, Z-Dehydroalanine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥43,900
¥43,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥43,900
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNHC(=CH2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
235.24
Beilstein:
2056075
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥43,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)C(=C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H13NO4/c1-9(11(14)16-2)13-12(15)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1,8H2,2H3,(H,13,15)
InChI Key
STFUIEDYPRMRNN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96077-BULK:
96077-250MG:
96077-1G:
96077-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)