Merck
408581
Sigma-Aldrich
Z-Thr-OMe
98%
別名:
N-Carbobenzyloxy-L-threonine methyl ester, Z-L-Threonine methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,500
¥15,500
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,500
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
267.28
Beilstein:
2220800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,500
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
光学活性
[α]25/D −18°, c = 1 in methanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
92-94 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)[C@@H](C)O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9(15)11(12(16)18-2)14-13(17)19-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11,15H,8H2,1-2H3,(H,14,17)/t9-,11+/m1/s1
InChI Key
OPZWAOJFQFYYIX-KOLCDFICSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
408581-1G:
408581-5G:
408581-VAR:
408581-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)