Merck
95028
Sigma-Aldrich
Boc-D-Ser(Tos)-O-Bzl
≥97.0%
別名:
Boc-O-トシル-D-セリン ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H27NO7S
CAS番号:
分子量:
449.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0%
フォーム
powder
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C22H27NO7S/c1-16-10-12-18(13-11-16)31(26,27)29-15-19(23-21(25)30-22(2,3)4)20(24)28-14-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,19H,14-15H2,1-4H3,(H,23,25)/t19-/m1/s1
InChI Key
ITSLINPVUWRCFB-LJQANCHMSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
95028-1G-F:
95028-5G-F:
95028-BULK-F:
95028-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)