Merck
CDS005344
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(1H-pyrrol-2-yl)propanoate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,700
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO2
分子量:
153.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
¥25,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
SMILES記法
COC(=O)CCc1ccc[nH]1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-11-8(10)5-4-7-3-2-6-9-7/h2-3,6,9H,4-5H2,1H3
InChI Key
UBOXXEGSGUIRAJ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F
引火点(℃)
105 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
CDS005344-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)