Merck
L6010
Sigma-Aldrich
α-ラクトアルブミン from bovine milk
Type III, calcium depleted, ≥85% (PAGE), lyophilized powder
別名:
Bos d 4, Lactose synthase B protein, alpha-lactalbumin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥26,800
500 MG
¥79,700
1 G
¥136,000
¥26,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥26,800
500 MG
¥79,700
1 G
¥136,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
¥26,800
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine milk
タイプ
Type III
アッセイ
≥85% (PAGE)
フォーム
lyophilized powder
品質
calcium depleted
分子量
14,178 Da by calculation
濃度
≥85 % protein
テクニック
indirect ELISA: suitable
不純物
cation traces, tested
溶解性
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
微量陽イオン
Ca: ≤0.3 mol/mol
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(NH42SO4 およびリン酸ナトリウムL6010 残渣が含まれている場合があります。
アプリケーション
α-ウシ乳由来ラクトアルブミンは、次の用途で使用されています。
  • 間接酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)および競合的ELISAに。[1]
  • Hsp90とHSJ1bの結合分析に。[2]
  • リゾチームCAP-RASTアッセイを阻害するため。[3]
生物化学的/生理学的作用
α-ラクトアルブミンは、母乳中の主なタンパク質です。本化合物はジスルフィド架橋を形成する8つのシステインを持つ単一のポリペプチド鎖で構成されます。α-ラクトアルブミンは、カルシウムを含むいくつかの金属イオンに結合します。これは、還元された変性型からの天然α-ラクトアルブミンの再生に役割を果たすと考えられています。[4]α-ラクトアルブミンには、ラクトースシンターゼ複合体の結合に役割を果たすと考えられる明確な亜鉛結合部位もあります。[5][6]成熟タンパク質はアミノ酸残基123個(14 kD)で構成され、3次元構造が1.7オングストロームの解像度で解析されており、4本のαヘリックスと3本鎖逆平行βシートを示しています。[7]
ガラクトシルトランスフェラ-ゼの基質特異性を変化させてラクト-ス生成速度を上昇させます。ガラクトシルトランスフェラ-ゼとα-ラクトアルブミンの複合体はラクト-スシンタ-ゼとして知られています。
ガラクトシルトランスフェラーゼの基質特異性を変化させてラクトース生成速度を上昇させます。ガラクトシルトランスフェラーゼとα-ラクトアルブミンの複合体はラクトースシンターゼとして知られています。Asp87またはAsp88のAlaへの部位特異的突然変異誘発は、強力なカルシウム結合親和性を完全に無効にし、ラクトースシンターゼの刺激を最大速度の3.5%未満に低下させます。
品質
微量の(NH4)2SO4およびリン酸ナトリウムを含むことがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L6010-BULK:
L6010-25MG:
L6010-100MG:
L6010PROC:
L6010-CP:
L6010-500MG:
L6010-1G:
L6010-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ozgür Tarhan et al.
The Journal of dairy research, 81(1), 98-106 (2013-12-20)
Alpha-lactalbumin (α-la) is one of the major proteins in whey. When partially hydrolysed with Bacillus licheniformis protease, it produces nanotubular structures in the presence of calcium ions by a self-assembly process. This study presents investigation of α-la protein structure during
Melanie Jannaway et al.
Frontiers in physiology, 12, 687563-687563 (2021-10-09)
Lymphatic vascular permeability prevents lymph leakage that is associated with lymphedema, lymphatic malformations, obesity, and inflammation. However, the molecular control of lymphatic permeability remains poorly understood. Recent studies have suggested that adherens junctions and vesicle transport may be involved in
Prevalence of lysozyme sensitization in an egg-allergic population
Fremont S, et al.
Allergy, 52(2), 224-228 (1997)
Effect of conjugation of cow milk whey protein with polyethylene glycol on changes in their immunoreactive and allergic properties
Wroblewska B and Jedrychowski L
Food and agricultural immunology, 14(2), 155-162 (2002)
B Fang et al.
Journal of dairy science, 99(8), 5991-6004 (2016-05-30)
An α-lactalbumin-oleic acid (α-LA-OA) complex has exhibited selective antitumor activity in animal models and clinical trials. Although apoptosis and autophagy are activated and the functions of several organelles are disrupted in response to α-LA-OA, the detailed antitumor mechanism remains unclear.