蒸気密度
3.07 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 77.8 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
bp
182-184 °C (lit.)
mp
46-49 °C
48-50 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChI Key
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
94300-250G:4548173946696
94300-1KG:4548173946689
94300-50G:4548173946702
94300-VAR:
94300-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック