Merck
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctane
≥98.0% (GC)
別名:
(R)-2-Octylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
CAS番号:
分子量:
129.24
Beilstein:
1719320
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES記法
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI Key
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F
引火点(℃)
51 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
93786-1G-F:
93786-VAR-F:
93786-250MG-F:
93786-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)