Merck
461385
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-メチルフェネチルアミン
99%
別名:
(R)-2-フェニル-1-プロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,000
¥12,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,000
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
3195646
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥12,000
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
phenyl
SMILES記法
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
461385-VAR:
461385-1G:
461385-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and