グレード
battery grade
品質水準
詳細
Application: Battery Manufacturing
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
nanoparticles
powder or crystals
組成
(Si)
保管条件
(Avoid contact with skin and eyes. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
平均部品サイズ
40 nm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.07‑0.08 g/cm3
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Low Particle Size
- High Surface Area
- Consistent Quality
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
933767-10G:
933767-VAR:
933767-BULK:
アクティブなフィルタ