アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
117 °C
溶解性
acetone: slightly soluble
alcohols: slightly soluble
water: soluble (highly soluble)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Magnesium chloride is extracted from naturally occurring brine, for example by solar evaporation of sea water, and purified by solution chemistries.
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
930970-VAR:
930970-250G:
930970-BULK:
930970-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ