詳細
Alkyne surface density: 1/nm2
濃度
in water
OD
50
コア直径
60 nm , coefficient of variance <12%
直径
60 nm
λmax
540 nm
PDI
<0.200
官能基
alkyne
保管温度
2-8°C
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Alkyne functionalized gold nanoparticles are more than 95% spherical and have uniform size distribution (CV <12%).
アプリケーション
Ideal for development of gold conjugates for use in applications such as blotting, lateral flow assays, microscopy, and transmission electron microscopy (TEM).
保管および安定性
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
928135-BULK:
928135-1ML:
928135-VAR:
928135-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ