Merck
742015
Sigma-Aldrich
金ナノ粒子
60 nm diameter, OD 1, stabilized suspension in citrate buffer
別名:
Au NP, 金コロイド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥17,200
100 ML
¥42,500
¥17,200
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥17,200
100 ML
¥42,500
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥17,200
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
nanoparticles
suspension
含みます
Proprietary Surfactant as stabilizer
濃度
~1.9E+10 particles/mL
OD
1
直径
60 nm
λmax
536-541 nm
PDI
<0.2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Au]
InChI
1S/Au
InChI Key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オリゴヌクレオチドやポリエチレングリコールなどのチオール化リガンドの吸着に適しています。また、高い安定性を有することから、この金ナノ粒子は物理的、光学的用途への利用も可能です。注意:この製品はタンパク質吸着への利用には適していません。タンパク質やその他リガンドの吸着には、「gold nanoparticles stabilized in PBS」製品が最適です。
この材料は極めて高い単分散性(サイズと形状の変動係数:<12%)を示し、表面の反応性が大幅に向上しています。その応用例は、表面増強型ラマン散乱ナノプローブ、センサ/検出、生物学的ターゲティング、プラズモンナノ構造、およびナノスケールパターニングなどがあります。
法的情報
CytoDiagnostics社の製品です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
742015-VAR:
742015-25ML-PW:
742015-25ML:
742015-BULK:
742015-100ML:
742015-100ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
資料
Steven J. Oldenburg, Ph.D. provides an overview of lateral flow diagnostic assays and discusses the use of ultra-bright reporter particles based on the unique optical properties of gold nanoshells that significantly increase the sensitivity of lateral flow immunoassays.
ラテラルフロー免疫測定の感度を大幅に向上させる金ナノシェルのユニークな光学特性に基づく超高輝度レポーター粒子の使用について解説します。
Sustainable energy sources with high production efficiency are crucial for meeting increasing energy demand.
高い生産効率を有する持続可能なエネルギー源は、高まるエネルギー需要を満たすために極めて重要です。
すべて表示
質問
1–10/12 質問  
  1. Can these gold nanoparticles be dried and reused later without losing their functionality or properties?
    1 回答
    1. It is best to store the particles in the buffer solution provided. The particles can be dried down and reused, but there are important considerations to keep in mind. Drying gold nanoparticles can lead to aggregation, which may affect their size, shape, and overall functionality. The citrate ions help stabilize the nanoparticles in solution, and removing the solvent can disrupt this stabilization. If dried, the nanoparticles need to be re-dispersed in ultra-pure water. If drying is necessary, consider storing the nanoparticles in a controlled environment (e.g., desiccator) to minimize moisture and humidity, which can lead to aggregation.
      役に立ちましたか?
  2. How do you attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates?
    1 回答
    1. To view information on how to attach gold nanoparticles to peptides and peptide conjugates, please view the information in the reference - Rosenthal, S. J. and Wright, D. W. (Eds.). (2005), p. 91-92. NanoBiotechnology Protocols. New Jersey. Humana Press.
      役に立ちましたか?
  3. Which gold nanoparticle size should I choose for my application?
    1 回答
    1. The size of gold nanoparticle to use is very depandent upon the intended application. Generally, smaller particles offer better sensitivity in applications such as immunogold labeling due to less steric hindrance and the ability to bind more gold nanoparticles to the desired target. Small gold nanoparticles are less visible than larger particles, however, which must also be taken into account.As an application example, particles with a size between 30-50nm are particularly useful for the development of rapid tests such as lateral flow assays.
      役に立ちましたか?
  4. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 回答
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      役に立ちましたか?
  5. Can the Gold nanoparticles be frozen?
    1 回答
    1. No, the Gold nanoparticles should not be frozen.  If frozen, the gold nanoparticles will irreversibly aggregate, turning the solution clear.
      役に立ちましたか?
  6. How do you attach gold nanoparticles to oligos?
    1 回答
    1. To attach gold nanoparticles to oligos please view the information in the attached reference - Bioconjug Chem. 2011 Apr 20;22(4):794-807. Epub 2011 Mar 28.
      役に立ちましたか?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  8. Do I need to wash my gold nanoparticles?
    1 回答
    1. For most applications, our gold nanoparticles can be used without any additional washing steps. If you have a sensitive application that requires additional washing the best way to do so is by either centrifugation or filtration.
      役に立ちましたか?
  9. My gold nanoparticles settle out of solution upon storage. Is this normal?
    1 回答
    1. Settling of gold nanoparticles on the bottom of the storage flask is completely normal and is especially common for larger sized particles, which settles at greater speed. Settling does not affect the performance of the particles. Prior to use, simply swirl the solution to properly disperse your gold nanoparticles and obtain a homogenous solution.
      役に立ちましたか?
  10. How do you attach gold nanoparticles to glass?
    1 回答
    1. To view the procedure on how to attach gold nanoparticles to glass please view information in the reference - Journal of Atomic, Molecular, and Optical PhysicsVolume 2012 (2012). Article ID 683830, 6 pagesdoi:10.1155/2012/683830
      役に立ちましたか?
1–10/12 質問  