Micro particles based on polystyrene are not available in a 250 nm mean size.
おすすめの製品
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69057-5ML-F:
69057-10ML-BULK-F:
69057-5ML-BULK-F:
69057-10ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック