Merck
921009
Sigma-Aldrich
炭酸銀
≥99.99% trace metals basis
別名:
Silver carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥57,800
¥57,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥57,800
About This Item
化学式:
Ag2CO3
CAS番号:
分子量:
275.75
Beilstein:
6936654
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥57,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Silver carbonate can be used in preparing silver-based photocatalysts with enhanced photodegradation properties.[1][2][3][4] Silver nanoparticles synthesized from Ag2CO3 in ionic liquid under microwave conditions is applicable in electrochemical CO2 reduction.[5]
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
921009-VAR:
921009-50G:
921009-BULK:
921009-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silver carbonate loaded on activated carbon composite photocatalyst with enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation.
Zhu X, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, 32(1), 38-45 (2017)
Hydrothermal synthesis of Ag2CO3-TiO2 loaded reduced graphene oxide nanocomposites with highly efficient photocatalytic activity.
Pant B, et al.
Chemical Engineering Communications , 207(5), 688-695 (2020)
The photocatalytic performance of silver halides − Silver carbonate heterostructures.
Dostanic J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 336, 1-7 (2017)
Synthesis of Silver Nanocatalysts Using Microwave Irradiation in Ionic Liquid for Reduction of Carbon Dioxide to CO By Solar-Driven Electrochemical.
Park J C, et al.
Electron Microscopy Reviews, 63, 3224-3224 null