安全性情報
919942
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLA-L-M
別名:
NanoFabTx
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥80,100
¥80,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥80,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥80,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a component of our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles.NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M is a pegylated polylactic acid (PLA) polymer. PLA is biocompatible and biodegradable and has been approved by the FDA for biomedical and pharmaceutical applications.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLA-L-M can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLA drug formulation screening kit (920436).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
919942-VAR:
919942-BULK:
919942-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)