安全性情報
912808
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-50L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥48,400
¥48,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥48,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥48,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50L is a component of our NanoFabTx drug formulation screening kits (917796, 915408), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50L is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50L can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation screening kits (917796, 915408).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
912808-BULK:
912808-VAR:
912808-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)