Merck
91733
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl trifluoroacetate
≥97.0% (T)
別名:
Trifluoroacetic acid trimethylsilyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CO2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
186.20
Beilstein:
1773314
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥97.0% (T)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.336 (lit.)
n20/D 1.336
bp
88-90 °C (lit.)
密度
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H9F3O2Si/c1-11(2,3)10-4(9)5(6,7)8/h1-3H3
InChI Key
VIYXXANHGYSBLY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
For the ring opening of cyclopropyl ketones[1]; XeF2-mediated trifluoromethylation of aromatic compounds[2]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
91733-BULK:
91733-25ML:
91733-VAR:
91733-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M. Demuth et al.
Helvetica Chimica Acta, 64, 2759-2759 (1981)
Julie A Balko et al.
Journal of zoo and wildlife medicine : official publication of the American Association of Zoo Veterinarians, 49(3), 680-688 (2018-09-14)
Prolonged anesthetic recovery time is a common complication of chelonian inhalant anesthesia and may be exacerbated by right-to-left intracardiac shunting of blood. Epinephrine may decrease intracardiac shunting, which may shorten anesthetic recovery time. The study objective was to assess inhalant
Y. Tanabe et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4582-4582 (1988)