916676
A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
別名:
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Ethyl (S)-2-((S)-1-((2S,5S)-17-amino-2-(tert-butyl)-5-methyl-4-oxo-9,12,15-trioxa-3,6-diazaheptadecanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate hydrochloride, SNIPER building block
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
ligand
A1V1PF2
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H](NCCOCCOCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C33H54FN5O8.ClH/c1-6-47-32(43)26(22-24-9-11-25(34)12-10-24)37-30(41)27-8-7-15-39(27)31(42)28(33(3,4)5)38-29(40)23(2)36-14-17-45-19-21-46-20-18-44-16-13-35;/h9-12,23,26-28,36H,6-8,13-22,35H2,1-5H3,(H,37,41)(H,38,40);1H/t23-,26-,27-,28+;/m0./s1
InChI Key
SFGULORBEZCHMB-LNATTZSPSA-N
法的情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
916676-50MG:
916676-BULK:
916676-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Plate of 80 ligands against E3 ligase IAP designed by ComInnex; allows creation of bifunctional targeted protein degraders or molecular glues.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
タンパク質分解誘導化合物ビルディングブロックは、標的リガンドと共有結合するペンダント基を持つクロスリンカー-E3リガンド複合体です。