Merck
916234
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane
≥95%
別名:
2,2-Dimethyl trimethylene phenyl phosphite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H15O3P
CAS番号:
分子量:
226.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
保管温度
2-8°C
アプリケーション
5,5-Dimethyl-2-phenoxy-1,3,2-dioxaphosphorinane is a phosphite ligand for Pd catalysis.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
916234-BULK:
916234-VAR:
916234-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)