安全性情報
931500
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
別名:
TEM grids
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
物質
carbon film
copper grid
包装
box of 50
film size
5-6 nm
グリッドサイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
931500-BULK:
931500-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)