安全性情報
529313
Millipore
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
別名:
Polyoxin D, Streptomyces cacaoi var. asoensis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23N5O14
CAS番号:
分子量:
521.39
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
white
溶解性
aqueous buffer: soluble
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C17H23N5O14.Zn/c18-5(7(24)4(23)2-35-16(19)33)12(28)20-6(15(31)32)10-8(25)9(26)13(36-10)22-1-3(14(29)30)11(27)21-17(22)34;/h1,4-10,13,23-26H,2,18H2,(H2,19,33)(H,20,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,21,27,34);/t4-,5-,6-,7+,8-,9+,10+,13+;/m0./s1
InChI Key
ZKAPMXOKBGSLTC-AGVSZMOESA-N
詳細
Specific inhibitor of fungal chitin synthetase (Ki = 6 µM).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Acidic stock solutions are stable for up to 1 month at 20°C. Neutral or alkaline stock solutions are stable for up to 1 week at 20°C.
その他情報
Causier, B.E., et al. 1994. Microbiol. 140, 2199.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
529313-1MG:
529313-MG:
試験成績書(COA)