Merck
687715
Sigma-Aldrich
p-トリル ジヨードメチル-13C スルホン
99 atom % 13C, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC7H8I2O2S
分子量:
423.01
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC1=CC=C(S(=O)([13C](I)I)=O)C=C1
InChI
1S/C8H7I2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)13(11,12)8(9)10/h2-5H,1H3/i8+1
InChI Key
NIERGPOMYDWQNZ-VJJZLTLGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Gastro-intestinal system,Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
687715-BULK:
687715-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)