安全性情報
915718
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PEGPLGA-75H
別名:
Formulation kit, NanoFabTx
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥79,800
¥79,800
出荷予定日2025年4月05日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥79,800
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥79,800
出荷予定日2025年4月05日
バルクの問い合わせ
品質水準
アプリケーション
advanced drug delivery
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H is a component of our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796), which includes additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H is a pegylated poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
アプリケーション
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-75H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx PEG-PLGA drug formulation screening kit (917796).
法的情報
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
915718-500MG:
915718-VAR:
915718-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)