Merck
914312
Sigma-Aldrich
N3-TFBA-O2Oc
≥98%
別名:
2-(2-(2-(4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzamido)ethoxy)ethoxy)acetic acid, 4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl-AEEA, 8-(4-Azido-2,3,5,6-tetrafluorobenzoyl-amino)-3,6-dioxaoctanoic acid, ATFB-AEEA, ATFB-Ado, ATFB-Adoa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12F4N4O5
CAS番号:
分子量:
380.25
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
利用可能性
available only in USA
mp
88-89 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
N3-TFBA-O2Oc is a photoactivatable crosslinker with a carboxylic acid on one end and a perfluorophenyl azide on the other. Perfluorophenyl azides react upon irradiation (258-280 nm), providing a means of spatial and temporal control when incorporated into chemical tools for biological applications, surface modifications, or nanomaterials synthesis.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
914312-250MG:
914312-BULK:
914312-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)