Merck
908193
Sigma-Aldrich
3CzClIPN
別名:
2,4,6-Tri(9H-carbazol-9-yl)-5-chloroisophthalonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H24ClN5
CAS番号:
分子量:
658.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES記法
Clc1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C44H24ClN5/c45-41-43(49-37-21-9-3-15-29(37)30-16-4-10-22-38(30)49)33(25-46)42(48-35-19-7-1-13-27(35)28-14-2-8-20-36(28)48)34(26-47)44(41)50-39-23-11-5-17-31(39)32-18-6-12-24-40(32)50/h1-24H
InChI Key
AETFKBFYWGEUOV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3CzClIPN is cyanoarene-based donor-acceptor photocatalyst developed by the Zeitler group. While this catalyst has a balanced redox profile, allowing for its use in a variety of transformations, it stands out as the most oxidizing catalyst of the family.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
908193-500MG:
908193-100MG:
908193-BULK:
908193-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elisabeth Speckmeier et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(45), 15353-15365 (2018-10-03)
The targeted choice of specific photocatalysts has been shown to play a critical role for the successful realization of challenging photoredox catalytic transformations. Herein, we demonstrate the successful implementation of a rational design strategy for a series of deliberate structural