Merck
904945
Sigma-Aldrich
[Ru(dmbpy)3](PF6)2
≥95%
別名:
Tris(4,4′-dimethyl-2,2′-bipyridine)ruthenium bis(hexafluorophosphate)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,600
250 MG
¥29,900
¥16,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,600
250 MG
¥29,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H36F12N6P2Ru
CAS番号:
分子量:
943.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥16,600
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
SMILES記法
[Ru].n5c(cc(cc5)C)c6nccc(c6)C.n3c(cc(cc3)C)c4nccc(c4)C.n1c(cc(cc1)C)c2nccc(c2)C.C
InChI
1S/3C12H12N2.CH4.Ru/c3*1-9-3-5-13-11(7-9)12-8-10(2)4-6-14-12;;/h3*3-8H,1-2H3;1H4;
InChI Key
YXZDNATXDNOJQJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This ruthenium photocatalyst facilitates a variety of transformations using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
904945-250MG:
904945-100MG:
904945-BULK:
904945-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yusuke Tamaki et al.
Chemical science, 6(12), 7213-7221 (2015-12-01)
We discovered an extremely suitable sacrificial electron donor, 1,3-dimethyl-2-(o-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole, for the selective photocatalytic reduction of CO2 to formic acid using a Ru(ii)-Ru(ii) supramolecular photocatalyst. The efficiency, durability, and rate of photocatalysis are significantly increased (ΦHCOOH = 0.46, TONHCOOH = 2766
Zhaofeng Wang et al.
Nature, 554(7690), 86-91 (2018-02-02)
Carbon has the unique ability to bind four atoms and form stable tetravalent structures that are prevalent in nature. The lack of one or two valences leads to a set of species-carbocations, carbanions, radicals and carbenes-that is fundamental to our