Merck
900570
Sigma-Aldrich
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥16,110
¥16,110
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥16,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H42F6IrN3
CAS番号:
分子量:
931.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥16,110
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
フォーム
powder or crystals
品質水準
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
370.93 °C
光触媒活性化
465 nm
SMILES記法
FC1=CC([Ir]2(C3=C4C(F)=CC(F)=C3)([N]5=C4C=C(C(C)(C)C)C=C5)([N]6=C7C=C(C(C)(C)C)C=C6)[N]8=C(C9=C2C=C(F)C=C9F)C=C(C(C)(C)C)C=C8)=C7C(F)=C1
アプリケーション
Ir[dF(t-Bu)-ppy]3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900570-BULK:
900570-50MG:
900570-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)