Merck
903574
Sigma-Aldrich
Deoxycholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D4H34O7SNa2
分子量:
520.62
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[Na])CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
903574-VAR:
903574-1MG-PW:
903574-BULK:
903574-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)