Merck
Z284718
Sigma-Aldrich
J-KEM®ベーシック温度コントローラー
Model 310, temperature -50-200 °C
別名:
Basic Temperature Controller
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥237,100
¥237,100
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥237,100
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.76
¥237,100
Check Cart for Availability
AC/DC入力
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220 V AC
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
特徴
thermocouple type K
for mantles upto 12 L
メーカー/製品名
Model 310
温度測定範囲
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タイマーなし
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2