安全性情報
8.00238
Sigma-Aldrich
Ethyl cinnamate
for synthesis
別名:
Ethyl cinnamate, Ethyl trans-3-phenylpropenoate, Cinnamic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥12,200
¥12,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥12,200
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
176.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥98.0% (GC)
¥12,200
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
271 °C/1013 hPa
mp
6-7 °C
転移温度
flash point 135 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CC)C(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3/b9-8+
InChI Key
KBEBGUQPQBELIU-CMDGGOBGSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.048 - 1.050
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
275.0 °F
引火点(℃)
135 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体